Key Documents
478024
Sigma-Aldrich
2-Isopropyl-6-methylphenyl isocyanate
97%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHC6H3(CH3)NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.526 (lit.)
Point d'ébullition
92 °C/3 mmHg (lit.)
Densité
1.008 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)c1cccc(C)c1N=C=O
InChI
1S/C11H13NO/c1-8(2)10-6-4-5-9(3)11(10)12-7-13/h4-6,8H,1-3H3
Clé InChI
PGHDAVZHFWFZJK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
217.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
103 °C - closed cup