Principaux documents
477753
Sigma-Aldrich
1,2-Dimethyl-1,1,2,2-tetraphenyldisilane
97%
Synonyme(s) :
1,2-Dimethyltetraphenyldisilane
About This Item
Formule linéaire :
(SiCH3(C6H5)2)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
394.66
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Pf
140-144 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Si](c1ccccc1)(c2ccccc2)[Si](C)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H26Si2/c1-27(23-15-7-3-8-16-23,24-17-9-4-10-18-24)28(2,25-19-11-5-12-20-25)26-21-13-6-14-22-26/h3-22H,1-2H3
Clé InChI
JNZRJYXUMDPPRK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable