Principaux documents
477710
Sigma-Aldrich
2-(Chloromethyl)phenyl acetate
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CO2C6H4CH2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.523 (lit.)
pb
98-100 °C/1.5 mmHg (lit.)
Pf
32-37 °C (lit.)
Densité
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)Oc1ccccc1CCl
InChI
1S/C9H9ClO2/c1-7(11)12-9-5-3-2-4-8(9)6-10/h2-5H,6H2,1H3
Clé InChI
ZVARSKBWVMXPQO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves