477699
Poly(styrene-alt-maleic anhydride), partial methyl ester
average Mw ~350,000
Synonyme(s) :
maleated copolymer, maleated polymer, maleic copolymer
About This Item
Produits recommandés
Poids mol.
average Mw ~350,000
Température de transition
Tg 240-250 °C
Densité
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C8H8.C5H6O4.C4H2O3/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-9-5(8)3-2-4(6)7;5-3-1-2-4(6)7-3/h2-7H,1H2;2-3H,1H3,(H,6,7);1-2H/b;3-2-;
Clé InChI
KTCBAPXXHQDEER-PMOSZIESSA-N
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable