Key Documents
477508
Sigma-Aldrich
IR-676 iodide
Dye content 97 %
Synonyme(s) :
1,1′,3,3,3′,3′-Hexamethyl-4,5,4′,5′-dibenzoindodicarbocyanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C35H35IN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
610.57
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Composition
Dye content, 97%
Pf
270 °C (dec.) (lit.)
λmax
676 nm
Chaîne SMILES 
[I-].CN1c2ccc3ccccc3c2C(C)(C)/C1=C\C=C\C=C\C4=[N+](C)c5ccc6ccccc6c5C4(C)C