Principaux documents
477176
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,2-Epoxytetradecane
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H28O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Activité optique
[α]25/D +9°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.441 (lit.)
pb
95-96 °C/0.4 mmHg (lit.)
Densité
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCC[C@@H]1CO1