47701
Fmoc-Tic-OH
≥97.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
(S)-N-Fmoc-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97.0% (HPLC)
Activité optique
[α]20/D +26.0±3.0°, c = 1% in methanol
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(=O)[C@@H]1Cc2ccccc2CN1C(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35
InChI
1S/C25H21NO4/c27-24(28)23-13-16-7-1-2-8-17(16)14-26(23)25(29)30-15-22-20-11-5-3-9-18(20)19-10-4-6-12-21(19)22/h1-12,22-23H,13-15H2,(H,27,28)/t23-/m0/s1
Clé InChI
LIRBCUNCXDZOOU-QHCPKHFHSA-N
Liaison
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable