Principaux documents
476625
Sigma-Aldrich
N,α-Diphenylbenzotriazolemethanamine, mixture of Bt1 and Bt2 isomers
≤20% Bt1 isomer
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H16N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.36
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
99-102 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
N(C(N1N=NC2C=CC=CC12)c3ccccc3)c4ccccc4.N(C(c5ccccc5)n6nc7ccccc7n6)c8ccccc8
InChI
1S/C19H18N4.C19H16N4/c1-3-9-15(10-4-1)19(20-16-11-5-2-6-12-16)23-18-14-8-7-13-17(18)21-22-23;1-3-9-15(10-4-1)19(20-16-11-5-2-6-12-16)23-21-17-13-7-8-14-18(17)22-23/h1-14,17-20H;1-14,19-20H
Clé InChI
QWHOMMASBXBEIY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable