Documents
476226
Sigma-Aldrich
2-(2-Ethylhexyloxy)ethanol
reagent grade, 97%
Synonyme(s) :
Ethylene glycol 2-ethylhexyl ether
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2OCH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.28
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Qualité
reagent grade
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.435 (lit.)
Point d'ébullition
229 °C (lit.)
Densité
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCC(CC)COCCO
InChI
1S/C10H22O2/c1-3-5-6-10(4-2)9-12-8-7-11/h10-11H,3-9H2,1-2H3
Clé InChI
OHJYHAOODFPJOD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
228.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
109 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter