Documents
476153
Sigma-Aldrich
Diisobutyl fumarate
98%
Synonyme(s) :
Diisobutyl fumarate
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH2O2CCH=CHCO2CH2CH(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.28
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.443 (lit.)
Point d'ébullition
249 °C (lit.)
Pf
8 °C (lit.)
Densité
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)COC(=O)\C=C\C(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C12H20O4/c1-9(2)7-15-11(13)5-6-12(14)16-8-10(3)4/h5-6,9-10H,7-8H2,1-4H3/b6-5+
Clé InChI
RSRICHZMFPHXLE-AATRIKPKSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Balyn W Zaro et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 202(9), 2737-2746 (2019-03-20)
Dimethyl fumarate (DMF) is a prescribed treatment for multiple sclerosis and has also been used to treat psoriasis. The electrophilicity of DMF suggests that its immunosuppressive activity is related to the covalent modification of cysteine residues in the human proteome.