Principaux documents
476048
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-D-alanine
98%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)2C6H3CH2CH(NHCOCH3)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Activité optique
[α]22/D −26°, c = 4 in 1 M HCl
Pf
150-152 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(C[C@@H](NC(C)=O)C(O)=O)cc1OC
InChI
1S/C13H17NO5/c1-8(15)14-10(13(16)17)6-9-4-5-11(18-2)12(7-9)19-3/h4-5,7,10H,6H2,1-3H3,(H,14,15)(H,16,17)/t10-/m1/s1
Clé InChI
CDJLVVKXGZXTPW-SNVBAGLBSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable