475963
2-Ethylphenyl isothiocyanate
97%
About This Item
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.62 (lit.)
Point d'ébullition
249-253 °C (lit.)
Densité
1.076 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCc1ccccc1N=C=S
InChI
1S/C9H9NS/c1-2-8-5-3-4-6-9(8)10-7-11/h3-6H,2H2,1H3
Clé InChI
OVAFDUCMHLFDIG-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter