475947
4-Iodophenyl isothiocyanate
97%
About This Item
Essai
97%
Pf
70-76 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Ic1ccc(cc1)N=C=S
InChI
1S/C7H4INS/c8-6-1-3-7(4-2-6)9-5-10/h1-4H
Clé InChI
SNLGBRZZFRSXHA-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable