Principaux documents
47548
Sigma-Aldrich
4-[2-(Fmoc-amino)ethyl]piperazin-1-ylacetic acid dihydrochloride
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-[2-(Fmoc-amino)ethyl]-1-piperazineacetic acid dihydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C23H27N3O4 · 2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
482.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
solid
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl.Cl.OC(=O)CN1CCN(CCNC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)CC1
InChI
1S/C23H27N3O4.2ClH/c27-22(28)15-26-13-11-25(12-14-26)10-9-24-23(29)30-16-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21;;/h1-8,21H,9-16H2,(H,24,29)(H,27,28);2*1H
Clé InChI
YPIAQRIOWDEWLP-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable