Key Documents
475416
Sigma-Aldrich
Glycerol, polymer-bound
extent of labeling: 1-2 mmol/g glycerol loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Description
Polymer support is polystyrene
Forme
solid
Réticulation
1 % cross-linked with divinylbenzene
Ampleur du marquage
1-2 mmol/g glycerol loading
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OCC(O)CO[*]
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable