474940
5-Chloro-2-methylphenyl isothiocyanate
98%
About This Item
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.646 (lit.)
Point d'ébullition
268-272 °C (lit.)
Densité
1.248 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccc(Cl)cc1N=C=S
InChI
1S/C8H6ClNS/c1-6-2-3-7(9)4-8(6)10-5-11/h2-4H,1H3
Clé InChI
VDBDGAPNWNWUSA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges