Principaux documents
474878
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trichlorophenyl isothiocyanate
99%
About This Item
Formule linéaire :
Cl3C6H2NCS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.52
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
99%
Pf
72-75 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Clc1cc(Cl)c(N=C=S)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H2Cl3NS/c8-4-1-5(9)7(11-3-12)6(10)2-4/h1-2H
Clé InChI
DSXVZIOQROMOEF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable