Principaux documents
47476
Sigma-Aldrich
Fmoc-Cys(Trt)-OPfp
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Nα-Fmoc-S-trityl-L-cysteine pentafluorophenyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C43H30F5NO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
751.76
Numéro Beilstein :
4225739
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Fc1c(F)c(F)c(OC(=O)[C@H](CSC(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)NC(=O)OCC5c6ccccc6-c7ccccc57)c(F)c1F
InChI
1S/C43H30F5NO4S/c44-35-36(45)38(47)40(39(48)37(35)46)53-41(50)34(49-42(51)52-24-33-31-22-12-10-20-29(31)30-21-11-13-23-32(30)33)25-54-43(26-14-4-1-5-15-26,27-16-6-2-7-17-27)28-18-8-3-9-19-28/h1-23,33-34H,24-25H2,(H,49,51)/t34-/m0/s1
Clé InChI
FDAUCYDVXIPBDR-UMSFTDKQSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable