Principaux documents
47469
Sigma-Aldrich
Fmoc-Met-OPfp
≥96.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Fmoc-L-methionine pentafluorophenyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H20F5NO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
537.50
Beilstein:
4732241
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
≥96.0% (HPLC)
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CSCC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(=O)Oc4c(F)c(F)c(F)c(F)c4F
InChI
1S/C26H20F5NO4S/c1-37-11-10-18(25(33)36-24-22(30)20(28)19(27)21(29)23(24)31)32-26(34)35-12-17-15-8-4-2-6-13(15)14-7-3-5-9-16(14)17/h2-9,17-18H,10-12H2,1H3,(H,32,34)/t18-/m0/s1
Clé InChI
OKDPSRDTLNXPFQ-SFHVURJKSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3