Principaux documents
474290
Sigma-Aldrich
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,10,10,10-Hexadecafluoro-9-(trifluoromethyl)decyl methacrylate
97%
About This Item
Formule linéaire :
H2C=C(CH3)CO2CH2CH2(CF2)6CF(CF3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
582.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Contient
0.01% 4-tert-butylcatechol as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.345 (lit.)
Point d'ébullition
116 °C/6 mmHg (lit.)
Densité
1.629 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=C)C(=O)OCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter