Principaux documents
47429
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Homophe-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
(R)-2-(Fmoc-amino)-4-phenylbutyric acid, Fmoc-D-homophenylalanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C25H23NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
401.45
Beilstein:
4847668
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Essai
≥98.0% (HPLC)
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)[C@@H](CCc1ccccc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C25H23NO4/c27-24(28)23(15-14-17-8-2-1-3-9-17)26-25(29)30-16-22-20-12-6-4-10-18(20)19-11-5-7-13-21(19)22/h1-13,22-23H,14-16H2,(H,26,29)(H,27,28)/t23-/m1/s1
Clé InChI
CIHPCIUGLIZADU-HSZRJFAPSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable