Principaux documents
473758
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2-Amino-3-benzyloxy-1-propanol
97%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2OCH2CH(NH2)CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Activité optique
[α]20/D +4°, c = 1 in methylene chloride
pb
307 °C (lit.)
Pf
34-37 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
ether
hydroxyl
phenyl
Chaîne SMILES 
N[C@H](CO)COCc1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO2/c11-10(6-12)8-13-7-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10,12H,6-8,11H2/t10-/m1/s1
Clé InChI
ZJUOMDNENVWMPL-SNVBAGLBSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges