473707
4,4-Dimethoxy-2-methyl-2-butanol
97%
Synonyme(s) :
β-Hydroxyisovaleraldehyde dimethyl acetal
About This Item
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.4226 (lit.)
Densité
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COC(CC(C)(C)O)OC
InChI
1S/C7H16O3/c1-7(2,8)5-6(9-3)10-4/h6,8H,5H2,1-4H3
Clé InChI
RLJXZLBECCIWMU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
152.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
67 °C - closed cup