Principaux documents
472972
Sigma-Aldrich
Methyl (R)-(+)-2-(4-hydroxyphenoxy)propionate
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(OC6H4OH)CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Activité optique
[α]22/D +43°, c = 1 in chloroform
Pf
64-67 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)[C@@H](C)Oc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H12O4/c1-7(10(12)13-2)14-9-5-3-8(11)4-6-9/h3-7,11H,1-2H3/t7-/m1/s1
Clé InChI
UUYSCNGPNOYZMC-SSDOTTSWSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2