Principaux documents
472778
Sigma-Aldrich
3,4-Di-O-acetyl-6-O-(tert-butyldimethylsilyl)-D-glucal
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H28O6Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
344.48
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai:
96%
Essai
96%
Activité optique
[α]20/D −7°, c = 1.4 in chloroform
Indice de réfraction
n20/D 1.456 (lit.)
Densité
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(=O)O[C@H]([C@H](O)CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C16H30O8Si/c1-10(18)23-14(12(20)8-17)15(24-11(2)19)13(21)9-22-25(6,7)16(3,4)5/h8,12-15,20-21H,9H2,1-7H3/t12-,13+,14+,15+/m0/s1
Clé InChI
DGPMSALVNCCUAW-GBJTYRQASA-N
Application
Important building block for both solution- and solid-phase synthesis of oligosaccharides.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Seeberger, P.H., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 75-75 (1997)