Principaux documents
472751
Sigma-Aldrich
6-O-(tert-Butyldimethylsilyl)-D-glucal
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H24O4Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Activité optique
[α]20/D +90°, c = 1 in chloroform
Indice de réfraction
n20/D 1.485 (lit.)
Densité
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC[C@H]1OC=C[C@@H](O)[C@@H]1O
Application
Important building block for both solution- and solid-phase synthesis of oligosaccharides.
Seeberger, P.H., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 75-75 (1997)