Principaux documents
472522
Sigma-Aldrich
(S)-(–)-3-(Acetylthio)-2-methylpropionic acid
97%
Synonyme(s) :
(S)-β-(Acetylmercapto)isobutyric acid, D-(−)-S-Acetyl-β-mercaptoisobutyric acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H10O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.21
Beilstein:
1764649
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Activité optique
[α]20/D -39°, c = 0.1 N in methanol
Indice de réfraction
n20/D 1.490
Densité
1.178 g/mL at 20 °C (lit.)
1.1827 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
C[C@H](CSC(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10O3S/c1-4(6(8)9)3-10-5(2)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-/m1/s1
Clé InChI
VFVHNRJEYQGRGE-SCSAIBSYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>235.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 112.8 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter