Principaux documents
472204
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
97%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(CF3)NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.461 (lit.)
pb
47 °C/2.5 mmHg (lit.)
Densité
1.436 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1cccc(c1N=C=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F4NO/c9-6-3-1-2-5(8(10,11)12)7(6)13-4-14/h1-3H
Clé InChI
BZWCKYVPHPOLDL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
159.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
71 °C - closed cup