Principaux documents
472158
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-fluorophenyl isocyanate
97%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H3(F)NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.567 (lit.)
Point d'ébullition
56 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densité
1.664 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1cc(Br)ccc1N=C=O
InChI
1S/C7H3BrFNO/c8-5-1-2-7(10-4-11)6(9)3-5/h1-3H
Clé InChI
LXTYHGYKFYTBGJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4-Bromo-2-fluorophenyl isocyanate is a halogenated isocyanate.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 134-134 (2015)