Principaux documents
471631
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-α-[(3-Methoxy-1-methyl-3-oxo-1-propenyl)amino]-1,4-cyclohexadiene-1-acetic acid sodium salt
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H16NNaO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
273.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Activité optique
[α]20/D +83°, c = 1 in H2O
Pf
240 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[Na+].COC(=O)\C=C(/C)N[C@@H](C([O-])=O)C1=CCC=CC1
InChI
1S/C13H17NO4.Na/c1-9(8-11(15)18-2)14-12(13(16)17)10-6-4-3-5-7-10;/h3-4,7-8,12,14H,5-6H2,1-2H3,(H,16,17);/q;+1/p-1/b9-8+;/t12-;/m1./s1
Clé InChI
XWVDGMIXJIIFTO-UYZIEVLVSA-M
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable