Documents
470120
Sigma-Aldrich
2-(Difluoromethoxy)aniline
97%
About This Item
Formule linéaire :
F2CHOC6H4NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.505 (lit.)
Point d'ébullition
205 °C (lit.)
Densité
1.272 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1ccccc1OC(F)F
InChI
1S/C7H7F2NO/c8-7(9)11-6-4-2-1-3-5(6)10/h1-4,7H,10H2
Clé InChI
CGNAIUUCOVWLLL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
199.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93 °C - closed cup