Principaux documents
469343
Sigma-Aldrich
4′-(Trifluoromethyl)propiophenone
99%
About This Item
Formule linéaire :
CF3C6H4COC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
pb
216 °C (lit.)
Pf
36-39 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCC(=O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H9F3O/c1-2-9(14)7-3-5-8(6-4-7)10(11,12)13/h3-6H,2H2,1H3
Clé InChI
QFKOWENRSZZLPK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
210.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
99 °C - closed cup