Documents
469262
Sigma-Aldrich
(4-Morpholinylphenylmethyl)benzotriazole, mixture of Bt1 and Bt2 isomers
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H18N4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
100-106 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C1CN(CCO1)C(c2ccccc2)n3nc4ccccc4n3.C5CN(CCO5)C(c6ccccc6)n7nnc8ccccc78
InChI
1S/2C17H18N4O/c1-2-6-14(7-3-1)17(20-10-12-22-13-11-20)21-16-9-5-4-8-15(16)18-19-21;1-2-6-14(7-3-1)17(20-10-12-22-13-11-20)21-18-15-8-4-5-9-16(15)19-21/h2*1-9,17H,10-13H2
Clé InChI
ZDSQIJXIZGRRJR-UHFFFAOYSA-N