Documents
468827
Sigma-Aldrich
3-(Thianaphthen-3-yl)-L-alanine hydrochloride
98%
Synonyme(s) :
3-(Benzo[b]thiophen-3-yl)-L-alanine hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H11NO2S · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.74
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Activité optique
[α]23/D −4°, c = 7 in methanol
Pf
250 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl.N[C@@H](Cc1csc2ccccc12)C(O)=O