467987
trans-3-(3-Thienyl)acrylic acid
97%
Synonyme(s) :
trans-3-Thiopheneacrylic acid
About This Item
Pureté
97%
Pf
152-154 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)\C=C\c1ccsc1
InChI
1S/C7H6O2S/c8-7(9)2-1-6-3-4-10-5-6/h1-5H,(H,8,9)/b2-1+
Clé InChI
VYRYYUKILKRGDN-OWOJBTEDSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable