467979
1,3-Dithiolane
97%
Synonyme(s) :
1,3-Dithiacyclopentane
95,80 $
About This Item
95,80 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.599 (lit.)
pb
183 °C (lit.)
Densité
1.235 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
thioether
Chaîne SMILES
C1CSCS1
InChI
1S/C3H6S2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H2
Clé InChI
IMLSAISZLJGWPP-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
154.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
68 °C - closed cup