Principaux documents
467529
Sigma-Aldrich
1H-Benzotriazole-1-acetonitrile
95%
Synonyme(s) :
Benzotriazol-1-ylacetonitrile
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H6N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Essai
95%
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
84-89 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
N#CCn1nnc2ccccc12
InChI
1S/C8H6N4/c9-5-6-12-8-4-2-1-3-7(8)10-11-12/h1-4H,6H2
Clé InChI
DIFOLZGBHRDEFT-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Hydrothermal reactions
  • Preparation of aminonaphthylacrylonitrile derivatives as green luminance dyes
  • Preparation of (aminomethyl)(cyanovinylphenyl)oxazolidinones with heterocyclic pendant as antibacterial agents
  • Cyclization reactions with sodium azide
  • Preparation of substituted triazoles (as antitumor agents) via rearrangement reaction followed by cycloaddition of corresponding (cyanomethyl)benzotriazole
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable