Principaux documents
467502
Sigma-Aldrich
(4-Morpholinylmethyl)benzotriazole, mixture of Bt1 and Bt2 isomers
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H14N4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.26
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
104-107 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C1CN(CCO1)Cn2nnc3ccccc23
InChI
1S/C11H14N4O/c1-2-4-11-10(3-1)12-13-15(11)9-14-5-7-16-8-6-14/h1-4H,5-9H2
Clé InChI
YZYQTUBWZGCDLR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable