Principaux documents
467308
Sigma-Aldrich
Lutetium(III) carbonate hydrate
99.99% trace metals basis
About This Item
Formule linéaire :
Lu2(CO3)3·xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
529.96 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Essai
99.99% trace metals basis
Forme
powder
Chaîne SMILES 
O.[Lu+3].[Lu+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O