Principaux documents
467251
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-isocyanatobenzoate
97%
About This Item
Formule linéaire :
OCNC6H4CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Forme:
solid
Essai:
97%
Essai
97%
Forme
solid
Pf
28-31 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)c1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C10H9NO3/c1-2-14-10(13)8-5-3-4-6-9(8)11-7-12/h3-6H,2H2,1H3
Clé InChI
HXVGHXDQGUPUKY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup