Principaux documents
466832
Sigma-Aldrich
Dipotassium [μ-(1,2-ethanediolato-O:O′)]tetrakis(1,2-ethanediolato-O,O′)disilicate
95%
Synonyme(s) :
Potassium glycolatosilicate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H20K2O10Si2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
434.63
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Chaîne SMILES 
[K+].[K+].C1CO[Si-]2(O1)(OCCO2)OCCO[Si-]345OCCO3.C(CO4)O5