Principaux documents
466824
Sigma-Aldrich
Butyldimethyl(dimethylamino)silane
99%
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3Si(CH3)2N(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.422 (lit.)
pb
75 °C/50 mmHg (lit.)
Densité
0.78 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
CCCC[Si](C)(C)N(C)C
InChI
1S/C8H21NSi/c1-6-7-8-10(4,5)9(2)3/h6-8H2,1-5H3
Clé InChI
AKWXSZZKOUAVJY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
78.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
26 °C - closed cup