Principaux documents
466328
Sigma-Aldrich
Praseodymium(III) iodide
anhydrous, powder, ≥99.9% trace metals basis
About This Item
Formule linéaire :
PrI3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
521.62
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Qualité
anhydrous
Pureté
≥99.9% trace metals basis
Forme
powder
Pf
737 °C (lit.)
Densité
5.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
I[Pr](I)I