466174
2H-1,3-Benzoxazine-2,4(3H)-dione
98%
About This Item
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
228-232 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=C1NC(=O)c2ccccc2O1
InChI
1S/C8H5NO3/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)12-8(11)9-7/h1-4H,(H,9,10,11)
Clé InChI
OAYRYNVEFFWSHK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable