Documents
465739
Sigma-Aldrich
1-(Phenylsulfonyl)-1H-benzotriazole
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H9N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
120-128 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=S(=O)(c1ccccc1)n2nnc3ccccc23
InChI
1S/C12H9N3O2S/c16-18(17,10-6-2-1-3-7-10)15-12-9-5-4-8-11(12)13-14-15/h1-9H
Clé InChI
ZMGFTNXUMSRNMD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable