Principaux documents
465682
Sigma-Aldrich
(3aR,4S,5R,6aS)-(−)-5-(Benzoyloxy)hexahydro-4-(hydroxymethyl)-2H-cyclopenta[b]furan-2-one
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H16O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.28
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Essai
97%
Activité optique
[α]22/D −75°, c = 1 in chloroform
Pf
119-123 °C (lit.)