Principaux documents
465585
Sigma-Aldrich
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
97%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2Si(Cl)OSi(Cl)(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.21
Beilstein:
1741218
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.407 (lit.)
pb
138 °C (lit.)
Densité
1.039 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(Cl)O[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C4H12Cl2OSi2/c1-8(2,5)7-9(3,4)6/h1-4H3
Clé InChI
DMEXFOUCEOWRGD-UHFFFAOYSA-N
Application
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane can be used to prepare:
  • A Silicon-based fluorene polymer by reacting with a dibromofluorene derived Grignard reagent.[1]
  • ansa-Metallocene compound i.e, ansa-[TiCl255-(C5H4SiMe2)2O}].[2]
  • Silaanthracenophanes.[3]
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
59.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
15 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Synthesis and crystal structures of μ-1, 3-bis (η5-tetramethylcyclopentadienyl)-1, 1, 3, 3-tetramethyldisiloxane)[ η2-bis (trimethylsilyl) ethyne] titanium (II) and a doubly tucked-in product of its thermolysis
Horacek M, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 658(1-2), 235-241 (2002)
Carbon-Silicon coupling between fluorenyl Grignard reagents and dichlorosilanes for synthesis of novel copolymers and chemical properties of the copolymers
Kitamura N and Yamamoto T
Applied Organometallic Chemistry, 17(11), 840-842 (2003)
Synthesis and Structures of New Silaanthracenophanes
Lee I, et al.
Bulletin of the Korean Chemical Society,, 33(1), 255-260 (2012)