Principaux documents
465054
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-(Benzyloxycarbonyl)-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H17NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
311.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Activité optique
[α]24/D +22°, c = 1 in methanol
Pf
137-141 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)[C@@H]1Cc2ccccc2CN1C(=O)OCc3ccccc3
Application
Building block for HIV protease inhibitors.
Yu, K.L. et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 3, 535-535 (1993)