Key Documents
463868
Sigma-Aldrich
Thulium(III) oxalate hydrate
≥99.99%
About This Item
Formule linéaire :
Tm2(C2O4)3 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
601.93 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pureté
≥99.99%
Pertinence de la réaction
core: thulium
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES 
[H]O[H].O=C1O[Tm](OC1=O)OC(=O)C(=O)O[Tm]2OC(=O)C(=O)O2
InChI
1S/3C2H2O4.H2O.2Tm/c3*3-1(4)2(5)6;;;/h3*(H,3,4)(H,5,6);1H2;;/q;;;;2*+3/p-6
Clé InChI
DUELVSSHRTZSBY-UHFFFAOYSA-H
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable