463043
Disilane
electronic grade
Synonyme(s) :
Disilicane, Disilicoethane, Disilicon hexahydride, Silicoethane, Silicon hydride (Si2 H6 )
About This Item
Produits recommandés
Qualité
electronic grade
Niveau de qualité
Essai
≥99.998% chemical purity basis
Forme
gas
Impuretés
≤50 ppm Higher silanes
<0.2 ppm Chlorosilanes
<1 ppm Argon (Ar) + Oxygen (O2)
<1 ppm Carbon dioxide (CO2)
<1 ppm Nitrogen (N2)
<1 ppm THC
<1 ppm Water
<5 ppm Siloxanes
pb
−14.5 °C (lit.)
Pf
−132.6 °C (lit.)
Température de transition
critical temperature 150.9 °C
Chaîne SMILES
[SiH3][SiH3]
InChI
1S/H6Si2/c1-2/h1-2H3
Clé InChI
PZPGRFITIJYNEJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Gas 1B - Press. Gas Liquefied gas - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
<50.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
< 10 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Thin film photovoltaic devices have become increasingly important in efficiently harnessing solar energy to meet consumer demand.